Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 207,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1400,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4750,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 19 090,00 zł |
Informacje o tej pozycji
207,00 zł
product line
BioReagent
Quality Segment
form
lyophilized powder
mol wt
48.4 kDa
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤0.3% free N-acetylneuraminic acid
solubility
H2O: 1 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
A glycoprotein derived from FBS that is used as Fetuin has been used at a concentration of 500 mg/ml to supplement serum free F12 medium (along with insulin, transferrin and 2-mercaptoethanol) in culture of embryonal carcinoma cells.
Application
- as a substrate to determine neuraminidase activity
- to validate the specificity of sialidases
- to stabilize m-calpain
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) HPLC: suitable, MALDI-MS: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized solid |
| mol wt 48.4 kDa | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
| solubility H2O: 1 mg/mL | solubility H2O: 1 mg/mL, colorless to faint yellow or tan | solubility - | solubility water: 50 mg/mL |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| impurities ≤0.3% free N-acetylneuraminic acid | impurities ≤0.3% free N-acetylneuraminic acid | impurities ~0.2% free N-acetylneuraminic acid | impurities - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fetuin from fetal bovine serum
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?