Merck
SRP5337
Sigma-Aldrich
PP1B, active, GST tagged human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
MGC3672, PP-1B, PPP1CB, PPP1CD
Wybierz wielkość
10 μG
2020,00 zł
2020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 μG
2020,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
2020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
aktywność właściwa
218-326 nmol/min·mg
masa cząsteczkowa
~60 kDa
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... PPP1CB(5500)
Opis ogólny
PP1B or protein phosphatase 1, catalytic subunit, beta isozyme is one of the three catalytic subunits of protein phosphatase 1 (PP1). PPIB is a serine/threonine specific protein phosphatase known to be involved in the regulation of a variety of cellular processes, such as cell division, glycogen metabolism, muscle contractility, protein synthesis, and HIV-1 viral transcription. PP1B is also known as PP1-delta. PP1B has been reported to functions as a suppressor of learning and memory.
Postać fizyczna
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol.
Uwaga dotycząca przygotowania
After opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)