Kluczowe dokumenty
SRE0045
Luciferase from Photinus pyralis (firefly)
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, ≥10×1010 units/mg protein
Synonim(y):
Luciferase firefly
About This Item
Polecane produkty
rekombinowane
expressed in E. coli
Poziom jakości
Formularz
lyophilized powder
aktywność właściwa
≥10×1010 units/mg protein
masa cząsteczkowa
62 kDa
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Definicja jednostki
Unit Definition Conversion Factor: There are approximately 9000 Relative Light Units (RLU) per one traditional Light Unit that uses a peak height equivalent to 0.02 μCi of 14C in a PPO/POPOP cocktail.
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
After reconstitution, the enzyme solutions can kept at 4-8 °C for up to 2 days or frozen in working aliquots at -20°C for at least one month. Repeated freezing and thawing is not recommended.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Lucyferaza Firefly jest czułym reporterem do badań genów ze względu na jej brak w komórkach lub tkankach ssaków.
Firefly luciferase is a sensitive reporter for gene studies due to its absence in mammalian cells or tissues.