Przejdź do
L9420
Luciferase from Photinus pyralis (firefly)
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution, ≥10×1010 units/mg protein
Synonim(y):
Luciferase firefly
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
584,00 zł
5 x 1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2340,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
≥10×1010 units/mg protein
Assay:
≥98% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in E. coli
584,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
assay
≥98% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous solution
specific activity
≥10×1010 units/mg protein
mol wt
62 kDa
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Firefly luciferase catalyzes the reaction of luciferin with ATP and leads to the production of yellow-green light. The enzyme has a molecular weight of 62kDa and is expressed in peroxisomes. Luciferase is considered as a model to study protein–anesthetic interactions. Firefly luciferase is highly useful in cell biology and molecular biology, as a reporter of gene function and for the quantification of ATP.
Application
Luciferase from Photinus pyralis (firefly) has been used as a component of lysis solution to measure luminescence signals, as part of the study to determine chemical signals which can activate the karrikin insensitive 2 (KAI2) pathway.
Physical form
Supplied a a solution in 25mM Tris-acetate, pH 7.8 , 1mM EDTA, 1mM DTT, 0.2M ammonium sulfate, 15% glycerol and 30% ethylene glycol
Other Notes
One luciferase enzyme unit will produce one Relative Light Unit (RLU) at 20-25 °C over a 10 second period, measured in 100 μl assay mixture containing 40 pmol ATP and 15 nmol luciferin in Tris-glycine buffer, pH 7.6, using a GloMax 20/20 Luminometer.
Unit Definition Conversion Factor: There are approximately 9000 Relative Light Units (RLU) per one traditional Light Unit that uses a peak height equivalent to 0.02 μCi of 14C in a PPO/POPOP cocktail.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SRE0045L0159SCT151
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
assay
-
specific activity
≥10×1010 units/mg protein
specific activity
≥10×1010 units/mg protein
specific activity
-
specific activity
-
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
-
form
buffered aqueous solution
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous solution
form
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
231.8 °F
flash_point_c
111 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Cat ID - L9420 - Luciferase, What is the volume of this product?
    1 answer
    1. The volume of this product will vary from lot to lot. The minimum concentration is 5 mg/mL, however a survey of recent lots shows an average of 13 mg/mL. A 1mg vial will have an average volume of 77 uL. The exact protein concentration is reported on the Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/l9420#product-documentation