Przejdź do
L8507
Luciferase from Vibrio fischeri (Photobacterium f)
lyophilized powder
Synonim(y):
Bacterial Luciferase, Luciferase from Photobacterium fischeri
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4150,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7970,00 zł
6774,50 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-751-7
MDL number:
4150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
lyophilized powder
Quality Segment
composition
Protein, ~40% biuret
storage temp.
−20°C
Application
Luciferase from Vibrio fischeri has been used in a study to assess kinetics of light emission and oxygen consumption by bioluminescent bacteria. It has also been used in a study to investigate the sensitivity of dark mutants of various strains of luminescent bacteria to reactive oxygen species.
Features and Benefits
Partially purified, soluble extracts containing FMN-dependent luciferase and NADH- and NADPH-dependent FMN reductases. Produces light in a system containing FMN, NADH or NADPH, and n-decyl aldehyde.
Physical form
Partially purified lyophilized powder
Other Notes
ATCC No. 7744 balance primarily buffer salts and stabilizer.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SRE0045L9420P1512
description
lyophilized powder
description
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, ≥10×1010 units/mg protein
description
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution, ≥10×1010 units/mg protein
description
Type X, lyophilized powder, 30-350 units/mg protein (E1%/280)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous solution
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
composition
Protein, ~40% biuret
composition
-
composition
-
composition
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)