Przejdź do
SML2034
AGN 193109
≥98% (HPLC), pan-retinoic acid receptor (RAR) antagonist, powder
Synonim(y):
4-[2-[5,6-Dihydro-5,5-dimethyl-8-(4-methylphenyl)-2-naphthalenyl]ethynyl]-benzoic acid, AGN193109, CD 3106
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
574,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2320,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H24O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
392.49
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
574,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
AGN 193109, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(O)C1=CC=C(C#CC2=CC=C3C(C)(C)CC=C(C4=CC=C(C)C=C4)C3=C2)C=C1
InChI
1S/C28H24O2/c1-19-4-11-22(12-5-19)24-16-17-28(2,3)26-15-10-21(18-25(24)26)7-6-20-8-13-23(14-9-20)27(29)30/h4-5,8-16,18H,17H2,1-3H3,(H,29,30)
InChI key
NCEQLLNVRRTCKJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
AGN 193109 is an orally active retinoic acid receptor (RAR) antagonist that targets all three RAR subtypes with higher affinity (RARα/β/γ Kd = 2 nM) than all-trans retinoic acid/ATRA (RARα/β/γ Kd = 9/12/19 nM). AGN 193109 potently antagonizes against ATRA-induced transcription in RARα, RARβ, and RARγ transfected CV-1 cells (by 85%, 62%, and 100%, respectively, by equal molar AGN 193109 against ATRA). AGN 193109 is also widely employeed to block RAR-mediated physiological and pathalogical processes in mice and rats in vivo via oral (1-10 mg/kg) or topical (0.3-36 μmol/kg) administration.
High-affinity orally active pan-retinoic acid receptor (RAR) antagonist with in vitro and in vivo efficacy.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2665SML0805SML1149
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)