Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 551,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H24O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
424.55
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
551,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(O)C1=CC=C(C#CC2=CC3=C(SC(C)(C=C3C4=CC=C(CC)C=C4)C)C=C2)C=C1
InChI
1S/C28H24O2S/c1-4-19-7-12-22(13-8-19)25-18-28(2,3)31-26-16-11-21(17-24(25)26)6-5-20-9-14-23(15-10-20)27(29)30/h7-18H,4H2,1-3H3,(H,29,30)
InChI key
LHUPKWKWYWOMSK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
AGN194310 (IRX4310; VTP 194310) is a retinoic acid receptor (RAR) antagonist that targets all three RAR subtypes with higher affinity (RARα/β/γ Kd = 3/2/5 nM) than all-trans retinoic acid/ATRA (RARα/β/γ Kd = 15/13/18 nM) without affecting RXR subtypes. AGN194310 effectively blocks RAR agonist TTNPB-induced transcription activity (using RARα, RARβ, or RARγ transfected cells) and prevents TTNPB toxicity in guinea pigs in vivo (by 79/84/94% at AGN194310/TTNPB ratios of 0.5/2/8). AGN194310 potentiates differentiation in osteoblast cultures (1 μM) and daily oral administration (0.5 mg/kg/d for a10-d period) is reported to cause impaired radial bone growth among 8-wk-old mice.
High-affinity orally active pan-retinoic acid receptor (RAR) antagonist with in vitro and in vivo efficacy.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed) |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?