Przejdź do
SML0921
AR7
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
7-Chloro-3-(4-methylphenyl)-2H-1,4-benzoxazine; 7-Chloro-3-p-tolyl-2H-benzo[b][1,4]oxazine, Atypical retinoid 7
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
517,00 zł
439,45 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2070,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H12ClNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.71
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
439,45 zł
Cena katalogowa517,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1cc2c(cc1)NC(=CO2)c3ccc(cc3)C
InChI key
PUXHKTZKBDGXBB-UHFFFAOYSA-N
Application
AR7 has been used:
  • as chaperone-mediated autophagy (CMA) activator to study the activity of CMA in rat liver lysosomes[1]
  • as a CMA activator to study its effects on expression of DEAD-box helicase 3 X-linked (DDX3X), eukaryotic translation initiation factor 4A1 (EIF4A1), and eukaryotic translation initiation factor 4H (EIF4H) in cancer cells[2]
  • to study its effects on synuclein α (SNCA) oligomer levels in mature primary cortical neurons[3]
Biochem/physiol Actions
AR7 is an atypical retinoic acid receptor α (RARα) antagonist.
AR7 is an atypical retinoic acid receptor α (RARα) antagonist. There is high interest in retinoic acid receptors for cancer and for differentiation studies. Recently, it has been found that signaling through retinoic acid receptor α (RARα) inhibits chaperone-mediated autophagy (CMA). Disruption of RARα signaling has a stimulatory effect on CMA, but can lead to inhibition of macroautophagy. AR7 antagonizes only the CMA inhibitory effect without affecting macroautophagy, allowing the two RARα effects on autophagy to be studied independently.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2814SML2634SML2813
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)