Przejdź do
R2500
all trans-Retinal
powder, ≥98%
Synonim(y):
Vitamin A aldehyde
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
318,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
574,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1630,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2850,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H28O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.44
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
318,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
yellow
mp
62-64 °C
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]C(=O)\C=C(C)\C=C\C=C(C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C20H28O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h6,8-9,11-13,15H,7,10,14H2,1-5H3/b9-6+,12-11+,16-8+,17-13+
InChI key
NCYCYZXNIZJOKI-OVSJKPMPSA-N
General description
All trans-Retinal is one of the major derivatives of vitamin A group. A variety of food serves as a source of vitamin A. It is predominant in liver and among the brightly colored vegetables.
Application
All trans-Retinal has been used:
  • in optogenetic experiments
  • in electrophysiological experiment
  • to study the effect of AKR1B10 (aldo-keto reductase (AKR) superfamily member) on the conversion of retinal to retinol in the airway epithelium
  • in decidual transformation of human endometrial stromal cells
Biochem/physiol Actions
All-trans retinal is converted to retinoic acid in vivo by the action of retinal dehydrogenase. Retinoic acid is a ligand for both the retinoic acid receptor (RAR) and the retinoid X receptor (RXR) that act as transcription factors to regulate the growth and differentiation of normal and malignant cells. Retinal isomers are also chromophores that bind to opsins, a family of G-protein-linked transmembrane proteins, to form photosensitive receptors in visual and nonvisual systems. All-trans retinal is a potent photosensitizer.
Packaging
Sealed ampule.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
R57549514417772
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥98%
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97.5% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
synthetic
form
powder
form
powder
form
(Powder or Powder with Lumps)
form
(Powder or Crystal with Lumps)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mp
62-64 °C
mp
56-58 °C (lit.)
mp
56-61 °C, 61-63 °C (lit.)
mp
61-63 °C (lit.)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?