Przejdź do
SML1950
UVI3003
≥98% (HPLC)
UVI3003
Synonim(y):
3-[4-Hydroxy-3-[5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-3-(pentyloxy)-2-naphthalenyl]phenyl]-2-propenoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
497,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H36O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
436.58
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
497,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(CCC1(C)C)(C)C2=C1C=C(C3=C(O)C=CC(C=CC(O)=O)=C3)C(OCCCCC)=C2
InChI
1S/C28H36O4/c1-6-7-8-15-32-25-18-23-22(27(2,3)13-14-28(23,4)5)17-21(25)20-16-19(9-11-24(20)29)10-12-26(30)31/h9-12,16-18,29H,6-8,13-15H2,1-5H3,(H,30,31)/b12-10+
InChI key
APJSHECCIRQQDV-ZRDIBKRKSA-N
Biochem/physiol Actions
Selective Pan-RXR antagonist
UVI3003 is a high-affinity selective Pan-retinoid X receptor (RXR) full antagonist. Retinoid actions are predominantly mediated through the formation of various RAR and RXR isotype heterodimers that can act as either transcriptional repressors or activators. UVI3003 has been used as a tool to test the contribution of RXR to transactivation by a given RXR heterodimer. It was found to induce teratogenesis in zebrafish embryos and recently was found to inhibit A?42 aggregation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0771SML1799SML2404
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review