Kluczowe dokumenty
SAB5702276
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-FITC/5-FAM/6-FAM, klon 6V10D5, królicze monoklonalne
Wybierz wielkość
100 μL
1650,00 zł
1650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1650,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
1650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
6V10D5, monoclonal
Formularz
liquid
stężenie
1.00 mg/mL
kolor
colorless
izotyp
IgG
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Immunogen
FITC
PBS z 0,05% proclin300, 0,05% BSA, 50% glicerolu, pH 7,3.
Zastosowanie
ELISA, WB
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)