The concentration of this product is 0.1mg/mL.
HPA036774
Anti-NKX6-1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-NK6 homeobox 1, Anti-NKX6A, Anti-Nkx6.1
Wybierz wielkość
2440,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2440,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
PLGTHNPGGLKPPATGGLSSLGSPPQQLSAATPHGINDILSRPSM
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NKX6-1(4825)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Anti-NKX6-1 antibody has been used in immunofluorescence, FAIRE (formaldehyde-assisted isolation of regulatory elements) and ChIP and immunohistochemistry.[1]
Chromatin immunoprecipitation (1 paper)
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Powiązanie
Postać fizyczna
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
-
What is the concentration of product HPA036774?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the concentration of the product?
1 answer-
The concentration of this product is 0.1mg/mL. Please see the link below to review a sample Certificate of Analysis: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/coa/SIGMA/HPA036774/A71678