Key Documents
I2136
Anti-Human IgG (Fc specific) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti Human IgG Fc - Anti-Human IgG (Fc specific) antibody produced in goat, Anti Human Igg, Anti Human Igg Antibody, Anti-Human Igg, Anti-Human Igg Fc, Goat Anti Human Igg
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
metody
indirect ELISA: 1:10,000
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Immunoglobulins comprise of two fragment antigen binding (Fab) and one fragment crystallizable (Fc) domains. The gene encoding IgG gene cluster is located on human chromosome 14.
Anti-Human IgG (Fc specific) antiserum is produced in goat using purified human IgG, Fc fragment, as the immunogen. Affinity isolated antibody is obtained from goat anti-human IgG antiserum by immunospecific purification which removes essentially all goat serum proteins, including immunoglobulins, which do not specifically bind to the Fc fragment of human IgG.
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
- in double-capture ELISA to measure antiglobulin responses in serum of transplant patients treated with CD52 monoclonal antibodies (CAMPATH-1G)
- in detection of IgG levels rheumatoid arthritis patients
- in small intestine biopsies
- in patients with acute myocardial infarction by immunoblotting
Enzyme-linked immunosorbent assay (1 paper)
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Zapoznaj się z kluczowymi czynnikami, które powinny mieć wpływ na decyzję o wyborze przeciwciała drugorzędowego. Dowiedz się więcej o gatunkach, podklasach, izotypach, etykietach i nie tylko.
Review the key factors that should figure in your decision to choose a secondary antibody. Learn about species, subclass, isotype, label, and more.