Merck
P2921
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Protein A antibody produced in mouse
clone SPA-27, ascites fluid
Synonim(y):
Monoclonal Anti-Protein A
Wybierz wielkość
100 μL
1055,00 zł
0.2 ML
2860,00 zł
1055,00 zł
Cena katalogowa2110,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1055,00 zł
0.2 ML
2860,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
1055,00 zł
Cena katalogowa2110,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SPA-27, monoclonal
zawiera
15 mM sodium azide
metody
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: 1:20,000
western blot: suitable
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Protein A is a 42 kDa single chain polypeptide isolated from the cell wall of Staphylococcus aureus Cowan I strain.
Specyficzność
Specific for Protein A and shows no cross-reactivity with Protein G. Reacts with free Protein A or IgG bound Protein A and does not interfere with the Fc binding activity of Protein A.
Immunogen
protein A from Cowan I strain of Staphy­lococcus aureus.
Zastosowanie
Monoclonal Anti-Protein A antibody produced in mouse has been used in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). It has also been used in western blot and dot blot analyses.
Działania biochem./fizjol.
Protein A is considered as a universal reagent in biochemistry and immunology, due to its affinity for the Fc region of many mammalian immunoglobulins. It is used for different applications such as purification of immunoglobulins by affinity chromatography, cell surface studies, radioimmunoassay (RIA), enzyme immunoassay (EIA), immunoprecipitations and many other procedures. It can be used in these methods either in its native form or conjugated to various markers.
Postać fizyczna
Monoclonal Anti-Protein A antibody produced in mouse is provided as ascites fluid with 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jasdeep S Nanra et al.
Human vaccines & immunotherapeutics, 9(3), 480-487 (2012-12-20)
Staphylococcus aureus can cause severe life threatening invasive diseases. The principal immune effector mechanism by which humans are protected from Gram positive bacteria such as S. aureus is antigen specific antibody- and complement-dependent opsonophagocytosis. This process can be measured in
Dane Vassiliadis et al.
BMC genomics, 20(1), 251-251 (2019-03-30)
Optimal glucose metabolism is central to the growth and development of cells. In microbial eukaryotes, carbon catabolite repression (CCR) mediates the preferential utilization of glucose, primarily by repressing alternate carbon source utilization. In fission yeast, CCR is mediated by transcriptional
Stephanie Marroquin et al.
Infection and immunity, 87(5) (2019-03-06)
Numerous factors have, to date, been identified as playing a role in the regulation of Agr activity in Staphylococcus aureus, including transcription factors, antisense RNAs, and host elements. Herein we investigated the product of SAUSA300_1984 (termed MroQ), a transmembrane Abi-domain/M79
Matthew B Frankel et al.
Molecular microbiology, 78(1), 238-252 (2010-10-07)
The human pathogen Staphylococcus aureus requires cell wall anchored surface proteins to cause disease. During cell division, surface proteins with YSIRK signal peptides are secreted into the cross-wall, a layer of newly synthesized peptidoglycan between separating daughter cells. The molecular
Fabien Bonneau et al.
Genes & development, 37(11-12), 505-517 (2023-07-03)
Messenger RNAs (mRNAs) are at the center of the central dogma of molecular biology. In eukaryotic cells, these long ribonucleic acid polymers do not exist as naked transcripts; rather, they associate with mRNA-binding proteins to form messenger ribonucleoprotein (mRNP) complexes.
Questions
  1. I would like to know the concentration (mg/mL) of the anti-proA antibody. Thanks!
    1 answer
    1. The concentration of this antibody is reported on a lot specific basis. The product specification range is 6 - 12 mg/mL. A brief review of the lot history shows a typical range of 8 - 10 mg/mL. Please see the link below to review a sample or lot specific certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/p2921#product-documentation