Kluczowe dokumenty
SAB4700177
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD40-FITC antibody produced in mouse
clone HI40a, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Wybierz wielkość
100 TEST
1520,00 zł
1520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 TEST
1520,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
1520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
FITC conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
HI40a, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD40(958)
Opis ogólny
Przeciwciało HI40a rozpoznaje CD40 (BP50), jednołańcuchową glikoproteinę transbłonową typu I o masie 48 kDa, która ulega ekspresji na prawidłowych i nowotworowych komórkach B, ale nie na terminalnie zróżnicowanych komórkach plazmatycznych. Antygen CD40 jest również obecny na komórkach Hodgkina i Reed-Sternberga, pęcherzykowych komórkach dendrytycznych, niektórych makrofagach, komórkach nabłonka podstawnego i komórkach śródbłonka.
Immunogen
Ludzki CD40a
Zastosowanie
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 20 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (2 mL) is sufficient for 100 tests.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
JoAnn Trial et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 173(3), 2190-2198 (2004-07-22)
To identify signals that can alter leukocyte function in patients receiving highly active antiretroviral therapy (HAART), we analyzed single blood samples from 74 HIV-1-infected patients and additional blood was collected at 90-day intervals from 51 HIV-1-infected patients over a 516