Merck
Wszystkie zdjęcia(10)
Kluczowe dokumenty
HPA001887
Sigma-Aldrich
Anti-CD14 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Monocyte differentiation antigen CD14 precursor antibody produced in rabbit, Anti-Myeloid cell-specific leucine-rich glycoprotein antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2370,00 zł
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2370,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
recombinant expression
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
PCELDDEDFRCVCNFSEPQPDWSEAFQCVSAVEVEIHAGGLNLEPFLKRVDADADPRQYADTVKALRVRRLTVGAAQVPAQLLVGALRVLAYSRLKELTLEDLKITGTMPPLPLEATGLALSSL
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
research pathology
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD14(929)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Antygen różnicowania monocytów CD14 jest zlokalizowany w 5q31.1 na ludzkim chromosomie.
CD14 jest białkiem błonowym zakotwiczonym w fosfolipidach o masie cząsteczkowej 55 kDa. Zawiera wygięty solenoid, region o wysokiej zawartości leucyny (15,5%) i wydłużoną amino-końcową kieszeń do wiązania acylowanych ligandów. Jest wysoce obecny w dojrzałych monocytach, makrofagach i neutrofilach oraz w mniejszym stopniu na granulocytach.
Immunogen
Monocyte differentiation antigen CD14 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Przeciwciało anty-CD14 produkowane u królików zostało użyte w:
  • immunofluorescencji
  • immunohistochemia
  • western blotting
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Anti-CD14 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Antygen różnicowania monocytów CD14 jest słabo związany z chorobą Leśniowskiego-Crohna (CD) i wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (UC).
CD14 jest receptorem rozpoznającym wzór, który pomaga wzmocnić odpowiedź immunologiczną podczas infekcji. Podczas infekcji CD14 najpierw uwrażliwia komórkę na lipopolisacharyd i inne lipoproteiny, a następnie dostarcza te lipidowane produkty do różnych kompleksów sygnalizacyjnych receptorów Toll-podobnych. Po dostarczeniu indukuje prozapalne kaskady sygnalizacyjne poprzez wiązanie ligandów i wywołuje komórkową odpowiedź immunologiczną.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST84388
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Leonid Tarassishin et al.
Glia, 62(6), 999-1013 (2014-03-25)
Treatment of cultures with toll-like receptor (TLR) ligands or cytokines has become a popular approach to investigate astrocyte neuroinflammatory responses and to simulate the neural environment in various CNS disorders. However, despite much effort, the mechanism of astrocyte activation such
Increased CTLA-4+ T cells and an increased ratio of monocytes with loss of class II (CD14+ HLA-DR lo/neg) found in aggressive pediatric sarcoma patients
Hingorani P, et al.
Journal for Immunotherapy of Cancer, 3(1), 35-35 (2015)
NOD2/CARD15, TLR4 and CD14 mutations in Scottish and Irish Crohn's disease patients: evidence for genetic heterogeneity within Europe?
Arnott IDR, et al.
Genes and Immunity, 5(5), 417-417 (2004)
Pooja Hingorani et al.
Journal for immunotherapy of cancer, 3, 35-35 (2015-08-20)
There is little information regarding the composition of peripheral blood immunity in sarcoma patients and even less in the context of pediatric sarcomas. We describe the immune status using flow cytometry of peripheral blood in patients with osteosarcoma and Ewing
Stefanie Fruhwürth et al.
World journal of biological chemistry, 4(4), 131-140 (2013-12-18)
To describe the way stations of high-density lipoprotein (HDL) uptake and its lipid exchange in endothelial cells in vitro and in vivo. A combination of fluorescence microscopy using novel fluorescent cholesterol surrogates and electron microscopy was used to analyze HDL