Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Przewidywany termin wysyłki18 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1740,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
SL-12, monoclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... IRF3(3661)
General description
Immunogen
Application
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała IRF3 w komórkach HEC1B leczonych lub nieleczonych wirusem i komórkach M059J DNA-PK - i komórkach M059J z DNA-PK+ (Karpova, A.Y., et al. (2002). PNAS. 99(5):2818-2823).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła IRF3 w komórkach HFK (ludzkich keratynocytach napletka) wyrażających BPV ORF′s (Ronco, L.V., et al. (1998) Genes Dev. 12:2061-2072).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła IRF3 w transfekowanych komórkach 293 zakażonych Mock i SeV (Basler, C.F., et al. (2003) Journal of Virology. 77(14):7945-7956).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła IRF3 w komórkach hec-1b zakażonych delNS1 lub PR8 (Talon. J., et al. (2000). Journal of Virology. 74(17):7989-7996).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła IRF3 w komórkach HEC1B traktowanych lub nietraktowanych wirusem (Karpova, A.Y., et al. (2002). PNAS. 99(5):2818-2823).
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected IRF3 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| clone SL-12, monoclonal | clone 3C8, monoclonal | clone 2E4, monoclonal | clone polyclonal |
| species reactivity human, mouse | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human, mouse |
| Gene Information human ... IRF3(3661) | Gene Information human ... IRF3(3661) | Gene Information human ... IRF1(3659) | Gene Information human ... IRF7(3665) |
| antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MABF268 | 04055977052220 |