Kluczowe dokumenty
SAB4501831
Sigma-Aldrich
ANTI-TAU (MAPT) Antibody
rabbit polyclonal
Synonim(y):
MAPT, MTBT1, Microtubule-associated protein tau, Neurofibrillary tangle protein, Paired helical filament-tau
Wybierz wielkość
100 μG
2140,00 zł
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZMS3420
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2140,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZMS3420
Nazwa produktu
Anti-TAU antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 78 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAPT(4137)
Opis ogólny
MAPT (białko tau związane z mikrotubulami) znajduje się na ludzkim chromosomie 17q21.3. Ulega ekspresji w neuronach, ale jest najbardziej widoczna w aksonach.
Przeciwciało anty-TAU wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka TAU.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego Tau.
Zakres immunogenów: 266-315
Działania biochem./fizjol.
Usunięcie MAPT skutkuje opóźnieniem rozwoju i upośledzeniem zdolności uczenia się. Bierze udział w patologii choroby Alzheimera (AD). Pomaga w montażu i utrzymaniu struktury mikrotubul.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mahmoud B Maina et al.
Journal of molecular biology, 434(19), 167785-167785 (2022-08-13)
A characteristic hallmark of Alzheimer's Disease (AD) is the pathological aggregation and deposition of tau into paired helical filaments (PHF) in neurofibrillary tangles (NFTs). Oxidative stress is an early event during AD pathogenesis and is associated with tau-mediated AD pathology.
Youssra K Al-Hilaly et al.
Journal of molecular biology, 430(21), 4119-4131 (2018-08-20)
Alzheimer's disease is a tauopathy characterized by pathological fibrillization of tau protein to form the paired helical filaments (PHFs), which constitute neurofibrillary tangles. The methylthioninium (MT) moiety reverses the proteolytic stability of the PHF core and is in clinical development
Rui Duan et al.
Aging, 12(14), 14819-14829 (2020-07-24)
Previously, we revealed that brain Ang-(1-7) deficiency was involved in the pathogenesis of sporadic Alzheimer's disease (AD). We speculated that restoration of brain Ang-(1-7) levels might have a therapeutic effect against AD. However, the relatively short duration of biological effect
Microdeletion encompassing MAPT at chromosome 17q21.3 is associated with developmental delay and learning disability
Shaw-Smith C
Nature Genetics, 38(9), 1032-1037 (2006)
Linkage disequilibrium and association of MAPT H1 in Parkinson disease
Skipper L, et al.
American Journal of Human Genetics, 75(4), 669-677 (2004)