Kluczowe dokumenty
SAB4503674
Sigma-Aldrich
Anti-CD40 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
B-cell surface antigen CD40, Bp50, CD40 antigen, CD40L receptor, CDw40
Wybierz wielkość
100 μG
2470,00 zł
2470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2470,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 30 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD40(958)
Opis ogólny
Cluster of differentiation 40 (CD40) jest glikoproteiną transbłonową typu I. Ma masę cząsteczkową 40 ~ 50 kDa i składa się z 277 aminokwasów. Gen CD40 jest zmapowany na ludzkim chromosomie 20q11-13. Ma osiem intronów i dziewięć eksonów.
Przeciwciało anty-CD40 wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka CD40.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego CD40.
Zakres immunogenów: 228-277
Zastosowanie
Przeciwciało anty-CD40, C-Terminal zostało użyte do western blottingu.
Działania biochem./fizjol.
Cluster of differentiation 40 (CD40) odgrywa ważną rolę w odporności komórkowej i humoralnej. Inicjuje odpowiedź zapalną, indukując postęp miażdżycy, a szlak CD40 uczestniczy w rozwoju i patogenezie chorób autoimmunologicznych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów (RZS).
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
CD40 functional gene polymorphisms and mRNA expression in rheumatoid arthritis patients from western Mexico
Roman-Fernandez IV, et al.
Genetics and molecular research : GMR (2016)
Single nucleotide polymorphisms in the CD40 gene associate with the disease susceptibility and severity in knee osteoarthritis in the Chinese Han population: a case-control study
Deng ZH, et al.
BMC Musculoskelet. Disord., 18(1), 115-115 (2017)
Yanxia Ning et al.
Metabolism: clinical and experimental, 71, 83-93 (2017-05-20)
Oxysterol sulfation plays a fundamental role in the regulation of many biological events. Its products, 25-hydroxycholesterol 3-sulfate (25HC3S) and 25-hydroxycholesterol 3, 25-disulfate (25HCDS), have been demonstrated to be potent regulators of lipid metabolism, inflammatory response, cell apoptosis, and cell survival.