Kluczowe dokumenty
B2531
Monoclonal Anti-BrdU antibody produced in mouse
clone BU-33, ascites fluid, Immunohistology Grade
Synonim(y):
Anti Brdu, Anti Brdu Antibody - Monoclonal Anti-BrdU antibody produced in mouse, Brdu Antibody, Anti-Bromodeoxyuridine
Wybierz wielkość
2300,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2300,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
BU-33, monoclonal
reaktywność gatunkowa
wide range
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:1000 using sections of intestine from mouse or rat treated in vivo with BrdU
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
B8434 Anti-BrdU antibody, Mouse monoclonal
clone BU-33, purified from hybridoma cell culture
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)