Kluczowe dokumenty
SAB5500152
Sigma-Aldrich
Anti-INOS antibody, Rabbit monoclonal
clone SP126, recombinant, expressed in proprietary host, affinity isolated antibody
Wybierz wielkość
100 μL
1560,00 zł
1560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1560,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in proprietary host
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SP126, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human (tested)
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat
metody
immunohistochemistry: 1:100
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NOS2(4843)
Opis ogólny
Indukowalna NOS (iNOS) lub makrofagowa NOS (mNOS) jest niezależna od wapnia/kalmoduliny i ulega ekspresji w aktywowanych makrofagach i stymulowanych komórkach glejowych. NOS utlenia azot guanidynowy argininy, uwalniając tlenek azotu w postaci wolnego rodnika i cytruliny. Wytworzony w ten sposób tlenek azotu działa jako przekaźnik w różnych funkcjach, w tym rozszerzaniu naczyń krwionośnych, neurotransmisji, działaniach przeciwnowotworowych i przeciwpatogennych.
Immunogen
Syntetyczny peptyd w pobliżu C-końca mysiego białka iNOS.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
0,1 ml króliczego przeciwciała monoklonalnego oczyszczonego przez białko A/G w buforze PBS/1% BSA o pH 7,6 z dodatkiem mniej niż 0,1% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lars Aakerøy et al.
Physiological reports, 10(21), e15505-e15505 (2022-11-04)
Cigarette smoke (CS) is the major risk factor for COPD and is linked to cardiopulmonary dysfunction. Exercise training as part of pulmonary rehabilitation is recommended for all COPD patients. It has several physiological benefits, but the mechanisms involved remain poorly
Olga Kovaleva et al.
Biomedicines, 8(9) (2020-09-17)
The link between a lung tumor and the lung microbiome is a largely unexplored issue. To investigate the relationship between a lung microbiome and the phenotype of an inflammatory stromal infiltrate, we studied a cohort of 89 patients with non-small
Olga V Kovaleva et al.
Analytical cellular pathology (Amsterdam), 2020, 5424780-5424780 (2020-09-05)
Tumor-associated macrophages (TAMs) and tumor-infiltrating lymphocytes (TILs) contribute significantly to the development of immunosuppressive properties of a tumor. In this study, we performed immunohistochemical analysis of immune cells of esophageal tumors stroma. Paraffin-embedded tissue specimens from 48 esophageal squamous cell
Olga Kovaleva et al.
Biomedicines, 9(7) (2021-07-03)
Esophageal cancer is one of the most aggressive malignant neoplasms, with low survival rates and limited treatment options. In this study we analyzed the microbiome composition and the phenotype of inflammatory tumor infiltrate in squamous cell carcinoma of esophagus (ESCC)
Olga V Kovaleva et al.
International journal of molecular sciences, 22(1) (2021-01-21)
There is an urgent need for identification of new prognostic markers and therapeutic targets for non-small cell lung cancer (NSCLC). In this study, we evaluated immune cells markers in 100 NSCLC specimens. Immunohistochemical analysis revealed no prognostic value for the