Merck
S5643
Sigma-Aldrich
Sulfanilic acid
ACS reagent, 98.0-102.0%
Synonim(y):
4-Aminobenzenesulfonic acid, Aniline-4-sulfonic acid
About This Item
Wzór liniowy:
4-(H2N)C6H4SO3H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.19
Beilstein:
908765
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
klasa czystości
ACS reagent
Próba
98.0-102.0%
zanieczyszczenia
≤0.02% Insoluble in sodium carbonate solution
pozostałość po prażeniu
≤0.01%
mp
>300 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.002%
nitrite (NO2-): ≤0.5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.01%
ciąg SMILES
Nc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
Klucz InChI
HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)