Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 256,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
256,00 zł
grade
anhydrous
Quality Segment
assay
98%
optical activity
[α]20/D −118°, c = 2.5 in chloroform
reaction suitability
reagent type: chrial catalyst
mp
175-178 °C (dec.) (lit.)
functional group
ether
SMILES string
[H][C@@]12CC(=O)N3c4cc(OC)c(OC)cc4[C@]56CC[N@H]7CC(=CCO1)[C@]([H])(C[C@@H]57)[C@]2([H])[C@]36[H]
InChI
1S/C23H26N2O4/c1-27-16-8-14-15(9-17(16)28-2)25-20(26)10-18-21-13-7-19-23(14,22(21)25)4-5-24(19)11-12(13)3-6-29-18/h3,8-9,13,18-19,21-22H,4-7,10-11H2,1-2H3/t13-,18-,19-,21-,22-,23+/m0/s1
InChI key
RRKTZKIUPZVBMF-IBTVXLQLSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description anhydrous, 98% | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description phyproof® Reference Substance | description technical grade |
| assay 98% | assay - | assay ≥98.0% (HPLC) | assay - |
| reaction suitability reagent type: chrial catalyst | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability reagent type: chrial catalyst |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| mp 175-178 °C (dec.) (lit.) | mp 175-178 °C (dec.) (lit.) | mp 175-178 °C (dec.) (lit.) | mp 177-180 °C (lit.) |
| functional group ether | functional group - | functional group - | functional group ether |
| optical activity [α]20/D −118°, c = 2.5 in chloroform | optical activity - | optical activity - | optical activity [α]20/D −67°, c = 1.3 in ethanol |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Brucine
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?