S5640
Sodium sulfate
≥99.0%, suitable for plant cell culture
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99.0%
Postać
powder
metody
cell culture | plant: suitable
mp
884 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 1 g/10 mL
gęstość
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Klucz InChI
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1