Przejdź do
S6547
Sodium sulfate
BioXtra, ≥99.0%
Synonim(y):
Na2SO4, sodium sulphate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
490,00 zł
2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1700,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Na2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.04
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
231-820-9
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Form:
powder
Solubility:
H2O: 1 M, clear, colorless
490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
powder
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.01% Insoluble matter
mp
884 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
density
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.005%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.001%
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S9627S564080948
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
assay
99.0-101.0% (T)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: soluble 1 g/10 mL
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
cation traces
Al: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, NH4+: ≤0.05%, Zn: ≤0.001%, Fe: ≤0.0005%, Pb: ≤0.001%, Ca: ≤0.005%, Mg: ≤0.005%
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium sulfate
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Teppei Adachi et al.
Inflammatory bowel diseases, 21(1), 31-39 (2014-12-02)
Expression of heat shock protein A4 (HSPA4, also called Apg-2), a member of the HSP110 family, is induced by several forms of stress. The physiological and pathological functions of HSPA4 in the intestine remain to be elucidated. We assessed HSPA4
Clément Cartier et al.
Water research, 47(2), 661-671 (2012-11-24)
Release of lead from 80% partially replaced service lines was compared to full lead service lines using harvested-stabilized lead pipes and field brass connectors. After more than a year of stabilization, lead release was consistent with field samples. Over the
Arseto Y Bagastyo et al.
Water research, 47(1), 242-250 (2012-11-10)
Reverse osmosis concentrate from wastewater reclamation contains biorefractory trace organic contaminants that may pose environmental or health hazard. Due to its high conductivity, electrochemical oxidation of brine requires low voltage which is energetically favourable. However, the presence of chloride ions
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
S6547-2.5KG04061833624340
S6547-500G04061836959487
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?