Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
solubility
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].CC(O)(CC(O)=O)CC(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)[C@@H](O)C(C)(C)COP(O)(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP([O-])([O-])=O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C27H44N7O20P3S.2Na.H2O/c1-26(2,21(40)24(41)30-5-4-15(35)29-6-7-58-17(38)9-27(3,42)8-16(36)37)11-51-57(48,49)54-56(46,47)50-10-14-20(53-55(43,44)45)19(39)25(52-14)34-13-33-18-22(28)31-12-32-23(18)34;;;/h12-14,19-21,25,39-40,42H,4-11H2,1-3H3,(H,29,35)(H,30,41)(H,36,37)(H,46,47)(H,48,49)(H2,28,31,32)(H2,43,44,45);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t14-,19-,20-,21-,25-,27?;;;/m1.../s1
InChI key
QGWMCHPRNDWWMT-UAUHQYJPSA-L
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?