Kluczowe dokumenty
RAB0291
Sigma-Aldrich
Human IL-28A / IFN-λ ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatants and urine
Wybierz wielkość
1 KIT
2600,00 zł
2600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 KIT
2600,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
2600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
metody
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type urine
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 15 pg/mL
standard curve range: 13.72-10000 pg/mL
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... IL28A(282616)
Opis ogólny
Zestaw Human IL-28A/IFN-λ-2 (Interleukin 28A/ Interferon-λ-2) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) to test immunoenzymatyczny in vitro do ilościowego pomiaru ludzkiej IL-28A w surowicy, osoczu, supernatantach hodowli komórkowych i moczu.
Immunogen
Rekombinowana ludzka IL-28A
Zastosowanie
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Inne uwagi
Dla tego produktu dostępny jest przykładowy certyfikat analizy.
Wpisz słowo sample w polu tekstowym przeznaczonym na numer partii.
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)Karta charakterystyki
  • RABELADCELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer C (Item L)Karta charakterystyki
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Karta charakterystyki
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Karta charakterystyki
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Karta charakterystyki
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Georgia Deliyannis et al.
JCI insight, 6(5) (2021-02-10)
The impact of respiratory virus infections on global health is felt not just during a pandemic, but endemic seasonal infections pose an equal and ongoing risk of severe disease. Moreover, vaccines and antiviral drugs are not always effective or available
Karin Hjorton et al.
Arthritis research & therapy, 22(1), 130-130 (2020-06-07)
Patients with systemic lupus erythematosus (SLE) have an ongoing interferon (IFN) production due to an activation of plasmacytoid dendritic cells (pDCs), which can be triggered to type I IFN synthesis by RNA containing immune complexes (RNA-IC). Considering emerging data suggesting
Christian Bressy et al.
Journal of virology, 93(4) (2018-11-30)
Vesicular stomatitis virus (VSV) (a rhabdovirus) and its variant VSV-ΔM51 are widely used model systems to study mechanisms of virus-host interactions. Here, we investigated how the cell cycle affects replication of these viruses using an array of cell lines with
Shom Goel et al.
Nature, 548(7668), 471-475 (2017-08-17)
Cyclin-dependent kinases 4 and 6 (CDK4/6) are fundamental drivers of the cell cycle and are required for the initiation and progression of various malignancies. Pharmacological inhibitors of CDK4/6 have shown significant activity against several solid tumours. Their primary mechanism of