Przejdź do
257923
Perfluorobutyryl chloride
98%
Synonim(y):
Heptafluorobutyryl chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
227,00 zł
170,25 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
542,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CF3CF2CF2COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.48
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-785-8
Beilstein/REAXYS Number:
1790269
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
170,25 zł
Cena katalogowa227,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
7.22 psi ( 20 °C)
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.3 (lit.)
bp
39 °C (lit.)
density
1.556 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
acyl chloride, fluoro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(Cl)=O
InChI
1S/C4ClF7O/c5-1(13)2(6,7)3(8,9)4(10,11)12
InChI key
WFELVFKXQJYPSL-UHFFFAOYSA-N
Application
Perfluorobutyryl chloride has been used in the preparation of:
  • ethylcellulose perfluorobutyrate, non-thrombogenic novel fluoropolymer for gas-exchange membranes
  • 2-perfluoroalkylbenzothiazole
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
234435299693195936
description
98%
description
98%
description
98%
description
96%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
assay
96%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
density
1.556 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.218 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
bp
39 °C (lit.)
bp
-
bp
166 °C/18 mmHg (lit.)
bp
60-70 °C/0.2 mmHg (lit.)
refractive index
n20/D 1.3 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.467 (lit.)
refractive index
n20/D 1.421 (lit.)
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)