EZHTNFA-150K
Human TNF-α ELISA Kit
detects TNF-α in 50 μL serum, plasma or cell culture supernatent
Synonim(y):
Czynnik martwicy nowotworu alfa ELISA, Ludzki TNF-A ELISA, TNF alfa, TNF-A ELISA
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Human TNF-α Conferma® ELISA Kit, kit sufficient for 96 wells
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
kit of 1 × 96 wells
Parametry
50 μL sample volume (4hr assay)
assay range
linearity: 89-113%
(Serum, 101%)
linearity: 98-110%
(Plasma, 103%)
recovery range: 81-111%
(Plasma, 97%)
recovery range: 85-105%
(Serum,95%)
inter-assay cv: ≤7%
intra-assay cv: ≤3%
sensitivity: 1.65 pg/mL
standard curve range: 1.65-400 pg/mL
metody
ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type cell culture supernatant
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
Zastosowanie
research use
metoda wykrywania
colorimetric (450nm/590nm)
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Research Category: Inflammation
Research Sub-Category:
Alzheimer′s Disease
Aging
Inflammation
Neurodegenerative Diseases
Metabolic Disease
Sepsis Viral Diseases
Cardiovascular Disease
Specyficzność
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Respiratory Tract
Kod klasy składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Produkty
Learn about the Conferma® ELISA development and manufacturing methods that provide strong sample detection and long-term assay and lot consistency, giving you confidence in your research.
Protokoły
This article offers 4 popular ELISA protocols: Sandwich ELISA protocol, Phosphorylation Assay Procedure, EIA Assay Procedure, & Cell-based Assay Procedure.
Ten artykuł zawiera 4 popularne protokoły ELISA: Protokół Sandwich ELISA, Procedura testu fosforylacji, Procedura testu EIA i Procedura testu komórkowego.
Powiązane treści
Find immunoassays to explore neuroimmunology and neuroinflammation cytokines and neurodegenerative disease biomarkers.