Merck
RAB0224
Sigma-Aldrich
Mouse IFN-γ ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant
Synonim(y):
IFN-gamma, Interferon gamma
Wybierz wielkość
1 KIT
2350,00 zł
2350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 KIT
2350,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
2350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
metody
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 5 pg/mL
standard curve range: 2.74-2000 pg/mL
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... Ifng(15978)
Opis ogólny
The Mouse IFN-γ ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of mouse IFN-γ in serum, plasma and cell culture supernatants.
Immunogen
Recombinant Mouse IFN-γ
Zastosowanie
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Mouse IFN-γ ELISA Kit has been used to measure serum proinflammatory cytokine levels in a renal ischemia/reperfusion injury model.[1]
Działania biochem./fizjol.
Interferon γ (IFN-γ) regulates cell differentiation and inflammatory responses. It stimulates the expression of apoptotic mediators. IFN-γ is associated with rheumatoid arthritis (RA). It reduces the differentiation of T helper (Th) 17 cells and osteoclasts.[2] IFN-γ has immunomodulatory and antiviral activity. It is associated with autoimmune pathology. IFN-γ provides protection against tumor development.[3]
Inne uwagi
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)Karta charakterystyki
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)Karta charakterystyki
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Karta charakterystyki
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Karta charakterystyki
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Karta charakterystyki
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Interferon-gamma regulates inflammatory cell death by targeting necroptosis in experimental autoimmune arthritis
Lee SH, et al.
Scientific Reports, 7(1), 10133-10133 (2017)
Interferon-gamma: an overview of signals, mechanisms and functions
Schroder K, et al.
Journal of Leukocyte Biology, 75(2), 163-189 (2004)
Qianqian Chen et al.
Journal of photochemistry and photobiology. B, Biology, 216, 112152-112152 (2021-02-21)
Emerging evidence suggests that the gut microbiota plays an important role in the pathological progression of Alzheimer's disease (AD). Photobiomodulation (PBM) therapy is believed to have a positive regulatory effect on the imbalance of certain body functions, including inflammation, immunity
K Kim et al.
Tuberculosis (Edinburgh, Scotland), 94(5), 494-501 (2014-08-07)
Previous studies suggest that control of Mycobacterium tuberculosis infection is compromised by the activity of regulatory T cells, including those that express CD39, an ectonucleotidase with immunosuppressive properties. Here, we examine the role of CD39 on CD4+ T cells reacting
Kaveh Abdi et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 192(12), 6028-6036 (2014-05-14)
IL-12p40 partners with the p35 and p19 polypeptides to generate the heterodimeric cytokines IL-12 and IL-23, respectively. These cytokines play critical and distinct roles in host defense. The assembly of these heterodimers is thought to take place within the cell