Przejdź do
R9782
RS-1
≥98% (HPLC), RAD51 stimulator, powder
Synonim(y):
3-[(benzylamino)sulfonyl]-4-bromo-N-(4-bromophenyl)benzamide, 4-Bromo-N-(4-bromophenyl)-3-[[(phenylmethyl)amino]sulfonyl]-benzamide, RAD51-stimulatory compound 1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
526,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1950,00 zł
1657,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H16Br2N2O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
524.23
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
526,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
RS-1, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
off-white to light tan
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
Brc1ccc(NC(=O)c2ccc(Br)c(c2)S(=O)(=O)NCc3ccccc3)cc1
InChI
1S/C20H16Br2N2O3S/c21-16-7-9-17(10-8-16)24-20(25)15-6-11-18(22)19(12-15)28(26,27)23-13-14-4-2-1-3-5-14/h1-12,23H,13H2,(H,24,25)
InChI key
SWKAVEUTKGKHSR-UHFFFAOYSA-N
Application
RS-1 has been shown to enhance CRISPR genome editing efficiency. To see other small molecule CRISPR enhancers, visit sigma.com/CRISPR-enhancers.
RS-1 has been used:
  • as a homology-directed repair (HDR) agonist to study its effects on in human hematopoietic stem/progenitor cells (HSPCs)[1]
  • as HDR agonist to analyze its effects on DNA repair modulation in human induced pluripotent stem (iPS) cells[2]
  • as RAD51 agonist to study its effects on double-stranded break repair[3]
Biochem/physiol Actions
RS-1 (RAD51-stimulatory compound 1) is a stimulator of the human homologous recombination (HR) protein RAD51. RS-1 stimulates binding of hRAD51 to single stranded DNA (ssDNA) and enhances recombinogenic activity by stabilizing the active form of hRAD51 filaments without inhibiting hRAD51 ATPase activity. RS-1 has been shown to enhance CRISPR-Cas9 knock-in efficiency in HEK293A cells and has been shown to enhance both TALEN and Cas9-mediated knock-in efficiency in rabbits.
RS-1 is a stimulator of the human homologous recombination protein RAD51.
RS-1 is a sulfonamido-benzamide compound.[4]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1108SML0917SML0903
RS-1 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
R9782
RS-1
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
color
off-white to light tan
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)