Przejdź do
N7764
Nicotinic acid mononucleotide
Synonim(y):
Nicotinate mononucleotide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
975,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1870,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3630,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 410,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H14NO9P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
335.20
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Biological source:
animal
Form:
powder
Storage temp.:
−20°C
975,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
animal
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1C(O)C(OC1COP(O)(O)=O)[N]2=CC(=CC=C2)C(O)=O
InChI
1S/C11H15NO9P/c13-8-7(5-20-22(17,18)19)21-10(9(8)14)12-3-1-2-6(4-12)11(15)16/h1-4,7-10,13-14H,5H2,(H,15,16)(H2,17,18,19)
InChI key
IUJWGLOJJKFASX-UHFFFAOYSA-N
General description
Nicotinic acid mononucleotide (NaMN) is formed from nicotinic acid 5-phosphoribosyl-1-pyrophosphate (PRPP) in the Preiss-Handler pathway in the presence of enzyme phosphoribosyltransferase (NaPRT).
Application
Nicotinic acid mononucleotide has been used as a substrate for NMN/NaMN adenylyltransferase (NMNAT) during nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) biosynthesis.
Biochem/physiol Actions
Nicotinic acid mononucleotide (NaMN) may be used to study the relationship between the phosphate-responsive signaling (PHO) pathway and nicotine adenine dinucleotide (NAD(+)) metabolism in yeast. Nicotinate mononucleotide is a substrate for NMN/NaMN adenylyltransferase (NMNAT) and nicotinate mononucleotide adenylyltransferase. NaMN amidation results in the synthesis of nicotinamide mononucleotide(NMN), which is further converted to NAD cofactor.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N3501486086PHL80224
biological source
animal
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC), ≥95% (spectrophotometric assay)
assay
≥98% (CP)
assay
≥95.0% (HPLC)
color
white
color
-
color
white
color
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)