Przejdź do
B6542
Brefeldin A
≥99% (HPLC and TLC), BioXtra, Molecular Biology
Brefeldin A
Synonim(y):
γ,4-Dihydroxy-2-(6-hydroxy-1-heptenyl)-4-cyclopentanecrotonic acid λ-lactone, Ascotoxin, BFA, Cyanein, Decumbin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4450,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H24O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.36
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
25191
Assay:
≥99% (HPLC and TLC)
Form:
powder
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Penicillium brefeldianum
Quality Segment
grade
Molecular Biology
product line
BioXtra
assay
≥99% (HPLC and TLC)
form
powder
mol wt
280.36
solubility
DMSO: 10 mg/mL (Store stock solutions at -20 °C)
antibiotic activity spectrum
neoplastics
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H]1CCC\C=C\[C@@H]2C[C@H](O)C[C@H]2[C@H](O)\C=C\C(=O)O1
InChI
1S/C16H24O4/c1-11-5-3-2-4-6-12-9-13(17)10-14(12)15(18)7-8-16(19)20-11/h4,6-8,11-15,17-18H,2-3,5,9-10H2,1H3/b6-4+,8-7+/t11-,12+,13-,14+,15+/m0/s1
InChI key
KQNZDYYTLMIZCT-KQPMLPITSA-N
General description
Brefeldin induces ADP-ribosylation of CtBP1/BARS protein that regulates the intracellular trafficking and movement of secretory proteins from endoplasmic reticulum to Golgi apparatus.[1][2]
Chemical structure: macrolide
Application
Suitable for molecular biology studies of secretory proteins and mechanisms of intracellular transport
Biochem/physiol Actions
Brefeldin A (BFA) is a fungal metabolite which disrupts the structure and function of the Golgi apparatus. BFA is an activator of the sphingomyelin cycle. Brefeldin A-mediated apoptosis has been observed in human tumor cells.
Brefeldin is a fungal metabolite that disrupts protein secretion in eukaryotic cells by disrupting the Golgi apparatus. It does not affect the process of protein synthesis.[1][2]
Disrupts the structure and function of the Golgi apparatus; activator of the sphingomyelin cycle.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B7651B5936203729
form
powder
form
powder
form
ready-to-use solution
form
crystalline solid
assay
≥99% (HPLC and TLC)
assay
≥99% (HPLC and TLC)
assay
-
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
mol wt
280.36
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
solubility
DMSO: 10 mg/mL (Store stock solutions at -20 °C)
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
methanol: 2 mg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Brefeldin A
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review