Przejdź do
P3892
Poly-L-arginine hydrochloride
suitable for bioconjugations, Mol wt >70,000
Synonim(y):
L-Arginine homopolymer hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
349,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1090,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1650,00 zł
1237,50 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
349,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Poly-L-arginine hydrochloride, mol wt >70,000
form
powder or solid
Quality Level
mol wt
>70,000
technique(s)
bioconjugation: suitable
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.NC(CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C18H38N12O4.ClH/c19-10(4-1-7-26-16(20)21)13(31)29-11(5-2-8-27-17(22)23)14(32)30-12(15(33)34)6-3-9-28-18(24)25;/h10-12H,1-9,19H2,(H,29,31)(H,30,32)(H,33,34)(H4,20,21,26)(H4,22,23,27)(H4,24,25,28);1H/t10-,11-,12-;/m0./s1
InChI key
PQEISBBDIRAKGR-LFELFHSZSA-N
Application
Poly-L-arginine hydrochloride has been used:
  • as polyelectrolyte solution in the synthesis of biodegradable capsules
  • as layer constituent, in the preparation of layer by layer (LbL) assembly of multilayer biodegradable shells
  • in assay for the determination of binding activity of C-reactive protein for polycationic ligands
Biochem/physiol Actions
Poly-L-arginine (PLA) possesses anti-bacterial activity. It has a greater capacity to enhance membrane permeability. PLA at lower concentration enhances cell proliferation and at higher concentration acts as antiproliferative agent.
Analysis Note
Contains 3% or less ornithine residue by TLC.
Molecular weight based on viscosity of precursor poly-L-ornithine.
Other Notes
For additional technical information on polyamino acids please visit the Polyamino acid FAQ resource.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P4663P7762A2883
form
powder or solid
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
bioconjugation: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mol wt
>70,000
mol wt
5,000-15,000
mol wt
15,000-70,000
mol wt
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.
Powiązane treści
Interaction of Calcium-bound C-reactive Protein with Fibronectin Is Controlled by pH IN VIVO IMPLICATIONS
Suresh MV, et al.
Test, 279(50), 52552-52557 (2004)
Poly-L-arginine: Enhancing Cytotoxicity and Cellular Uptake of Doxorubicin and Necrotic Cell Death
Movafegh B, et al.
Anticancer Agents in Medicinal Chemistry, 18(10), 1448-1456 (2018)
Multilayered Magnetic Nanobeads for the Delivery of Peptides Molecules Triggered by Intracellular Proteases
Quarta A, et al.
ACS Applied Materials & Interfaces, 9(40), 35095-35104 (2017)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P3892-50MG04061832779713
P3892-10MG04061832779706
P3892-100MG04061835547579