Merck
P9248
Sigma-Aldrich
PD 169316
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
4-(4-Fluorophenyl)-2-(4-nitrophenyl)-5-(4-pyridyl)-1H-imidazole
Wybierz wielkość
5 MG
904,00 zł
25 MG
2880,00 zł
904,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
904,00 zł
25 MG
2880,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H13FN4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
904,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
solid
kolor
faint yellow to dark orange
rozpuszczalność
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
inicjator
GlaxoSmithKline
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)-c2nc(-c3ccc(F)cc3)c([nH]2)-c4ccncc4
InChI
1S/C20H13FN4O2/c21-16-5-1-13(2-6-16)18-19(14-9-11-22-12-10-14)24-20(23-18)15-3-7-17(8-4-15)25(26)27/h1-12H,(H,23,24)
Klucz InChI
BGIYKDUASORTBB-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... MAPK14(1432)
Opis ogólny
PD 169316 is a pyridinyl imidazole compound. It is a potential inhibitor of p38 mitogen-activated protein kinases.[1] It also inhibits signalling transforming growth factor β (TGFβ), particularly in human ovarian cancer cells.[2]
Zastosowanie
PD 169316 has been used for the inhibition of p38 enzyme in human hepatocytes.[3] It has been used in culture media to promote embryoid bodies differentiation.[4]
Działania biochem./fizjol.
Potent, cell-permeable and selective p38 MAP kinase inhibitor (IC50 = 89 nM).
Cechy i korzyści
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Activation of CD40 with platelet derived CD154 promotes reactive oxygen species dependent death of human hepatocytes during hypoxia and reoxygenation
Bhogal RH, et al.
PLoS ONE, 7(1), e30867-e30867 (2012)
Inhibition of p38 kinase mimics survival signal-linked protection against apoptosis in rat cerebellar granule neurons
Nath R, et al.
Cellular & Molecular Biology Letters, 6(2), 173-184 (2001)
The p38 MAPK inhibitor, PD169316, inhibits transforming growth factor beta-induced Smad signaling in human ovarian cancer cells
Fu Y, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 310(2), 391-397 (2003)
A p38MAPK-p53 cascade regulates mesodermal differentiation and neurogenesis of embryonic stem cells
Hadjal Y, et al.
Cell Death & Disease, 4(7), e737-e737 (2013)
Tony E Walshe et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 29(8), 1185-1192 (2009-05-23)
Motivated by the central roles that vascular endothelial growth factor (VEGF) and transforming growth factor (TGF)-beta play in the assembly and maintenance of the vasculature, we examined the impact of systemic VEGF or TGF-beta signal inhibition on endothelial activation as