Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 652,00 zł |
10 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1090,00 zł |
25 mg | Przewidywany termin wysyłki23 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1810,00 zł |
1 g | Przewidywany termin wysyłki25 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 81 140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
652,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Nazwa produktu
PD 98059, PD 98059, CAS 167869-21-8, is a cell-permeable, selective & reversible inhibitor of MAP Kinase Kinase (MEK). Inhibits MAP Kinase activation and subsequent phosphorylation of MAP Kinase substrates.
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
pale yellow
solubility
methanol: 0.7 mg/mL, DMSO: 20 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1c(cccc1c2[o]c3c([c](c2)=O)cccc3)OC
InChI
1S/C16H13NO3/c1-19-14-8-4-6-11(16(14)17)15-9-12(18)10-5-2-3-7-13(10)20-15/h2-9H,17H2,1H3
InChI key
QFWCYNPOPKQOKV-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
MAP kinase kinase (MEK)
Preparation Note
Other Notes
Kültz, D., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 13645.
Dudley, D.T., et al. 1995. Proc. Natl. Acad. Sci. USA92, 7686.
Langlois, W.J., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 25320.
Pang, L., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 13585.
Waters, S.B., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 20883.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description PD 98059, CAS 167869-21-8, is a cell-permeable, selective & reversible inhibitor of MAP Kinase Kinase (MEK). Inhibits MAP Kinase activation and subsequent phosphorylation of MAP Kinase substrates. | description InSolution, ≥98%, 5 mg/ml, reversible inhibitor of MAP Kinase Kinase (MEK) | description solid | description A potent, cell-permeable, reversible, competitive, and selective p38 MAP kinase inhibitor (IC50 = 89 nM). |
| form solid | form liquid | form solid | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, methanol: 0.7 mg/mL | solubility - | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PD 98059
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?