Przejdź do
SML0543
p38 MAP Kinase Inhibitor IV
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2,2′-Sulfonyl-bis-(3,4,6-trichlorophenol), B10, MT4
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
539,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H4Cl6O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
456.94
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
539,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(c2c(c(cc(c2O)Cl)Cl)Cl)c1c(c(cc(c1O)Cl)Cl)Cl
InChI
1S/C12H4Cl6O4S/c13-3-1-5(15)9(19)11(7(3)17)23(21,22)12-8(18)4(14)2-6(16)10(12)20/h1-2,19-20H
InChI key
AKUKHICVNCCQHN-UHFFFAOYSA-N
Application
p38 MAP Kinase Inhibitor IV has been used for blocking p38α kinase activation in order to examine if HOXB7 is involved in the regulation of migration and proliferation process via AKT/MAPK signaling.[1]
Biochem/physiol Actions
p38 MAP Kinase Inhibitor IV is an ATP-competitive inhibitor of p38α/β MAPK with IC50 values of 130 nM for p38α and 550 nM for p38β. It is much less active with ≤23% inhibition at 1 μM against p38γ/σ, ERK1/2, and JNK1/2/3. Shown to be more effective than SB 203580 in inhibiting LPS-induced IL-1β release from hPBMC (100% vs. 50% inhibition with 100 μM inhibitor). A recent study showed that p38 MAP Kinase Inhibitor IV could consistently and significantly enhance reprogramming and iPS cell generation from somatic cells.
p38 MAP Kinase Inhibitor IV is an ATP-competitive inhibitor of p38α/β MAPK.
Features and Benefits
This compound is featured on the MAPKs page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
506153506121SML0629
form
powder
form
solid
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 4.5 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
light yellow
color
yellow
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under p38 MAP Kinase Inhibitor IV
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)