Kluczowe dokumenty
P8666
Pyridoxine hydrochloride
suitable for plant cell culture
Synonim(y):
Adermine hydrochloride, PN HCl, Pyridoxol hydrochloride, Vitamin B6 hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
Mw 205.64 g/mol
metody
cell culture | plant: suitable
kolor
white to off-white
mp
214-215 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
ciąg SMILES
Cl[H].Cc1ncc(CO)c(CO)c1O
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,10-12H,3-4H2,1H3;1H
Klucz InChI
ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?