Kluczowe dokumenty
P4647
Sigma-Aldrich
Poly-L-tryptophan
mol wt 1,000-5,000
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
masa cząsteczkowa
1,000-5,000
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)
Klucz InChI
QIVBCDIJIAJPQS-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Molecular weights based on viscosity. Also assayed by MALLS
Inne uwagi
For additional technical information on polyamino acids please visit the Polyamino acid FAQ resource.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)