Kluczowe dokumenty
8.01268
Sigma-Aldrich
2-Aminobenzothiazole
for synthesis
Synonim(y):
2-Aminobenzothiazole, 2-Benzothiazolylamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6N2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Numer indeksu EC:
205-268-4
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Formularz
crystals
mp
127-130 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[s]1c2c(nc1N)cccc2
InChI
1S/C7H6N2S/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H2,8,9)
Klucz InChI
UHGULLIUJBCTEF-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 127 °C
Melting range (upper value): ≤ 130 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2