Kluczowe dokumenty
P4390
Polynucleotide Kinase from T4-infected Escherichia coli
10 units/μL, buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for molecular biology
Poziom jakości
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
masa cząsteczkowa
33 kDa
stężenie
10 units/μL
obecność zanieczyszczeń
Endonuclease and exonuclease, none detected
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
- Sequencing or nucleic acid tagging (DNA and RNA) by 5′-end labeling
- 5′ phosphorylation of oligonucleotides
- Removal of 3′-phosphate groups from phosphorylpolynucleotides
Komponenty
Zasada
1. Forward reaction: Transfer of the labeled γ-phosphate from [γ-32P]-ATP to the free 5′-hydroxyl group of the substrate.
5′-HO-DNA + [γ-32P]-ATP → 5′-32PO-DNA + ADP.
Substrates that do not have a free 5′-hydroxyl require prior dephosphorylation by alkaline phosphatase.
2. Exchange reaction: First, the terminal 5′-phosphate is transferred from the substrate to ADP present in the reaction mixture. Then, the labeled γ-phosphate from [γ-32P]-ATP is transferred to the free hydroxyl group of the substrate.
5′-PO-DNA + ADP → 5′-HO-DNA + ATP
5′-HO-DNA + [γ-32P]-ATP → 5′-32PO-DNA + ADP
Definicja jednostki
Komentarz do analizy
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)