Przejdź do
E4250
(−)-Epinephrine
≥99% (HPLC), powder, adrenoceptor agonist
Synonim(y):
(−)-Adrenalin, (R)-(−)-3,4-Dihydroxy-α-(methylaminomethyl)benzyl alcohol, L-Adrenaline, L-Epinephrine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
211,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
468,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
767,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(HO)2C6H3CH(OH)CH2NHCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.20
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-098-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2368277
211,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
(−)-Epinephrine,
Quality Segment
mp
215 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CNC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H13NO3/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6/h2-4,9-13H,5H2,1H3/t9-/m0/s1
InChI key
UCTWMZQNUQWSLP-VIFPVBQESA-N
Biochem/physiol Actions
Adrenoceptor agonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the α1-Adrenoceptors, α2-Adrenoceptors and β-Adrenoceptors pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Preparation Note
This product is only slightly soluble in water. Other sources state that it is soluble at 2 mg/mL in DMSO. The product solubility is tested at 50 mg/mL in 0.5 M HCl. This stock concentration can be diluted further in a buffer or medium to the required final concentration. In general, culture medium is buffered such that the final pH is not effected. The compound will remain in solution.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E4375I6504324900
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
mp
215 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
175 °C (dec.) (lit.)
mp
-
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155)
rat ... Adra1a(29412), Adra2a(25083), Adrb1(24925), Adrb2(24176), Drd1a(24316), Drd2(24318)
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155)
Gene Information
human ... ADRB2(154)
Gene Information
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. When this product is reconstituted in DMSO, at what temperature should it be stored?
    1 answer
    1. The stability of this product when prepared in DMSO has not been determined. In general, solutions in DMSO should be prepared fresh and used promptly. Epinephrine is most stable in acidic aqueous solutions at pH 3.6, when stored tightly sealed under nitrogen or argon. Solutions prepared in basic buffers are unstable and turn red in color due to degradation. Published literature indicates solutions are stable for at least 1 month when stored at 4°C or 25°C. Commercial solutions are often assigned a shelf life of greater than 1 year.
      Helpful?
  2. Hi, Is it possible to reconstitute the epinephrine solution in something less aggressive than 0.5 M HCl ? Sincerely, Alex
    1 answer
    1. This product is only slightly soluble in water. Other sources state that it is soluble at 2 mg/mL in DMSO. The product solubility is tested at 50mg/mL in 0.5 M HCl. This stock concentration can be diluted further in a buffer or medium to the required final concentration. In general, culture medium is buffered such that the final pH is not effected. The compound will remain in solution.