Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 612,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2160,00 zł |
Informacje o tej pozycji
612,00 zł
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
lipid type
phospholipids
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)(=O)OCCN)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C41H82NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(43)47-37-39(38-49-51(45,46)48-36-35-42)50-41(44)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h39H,3-38,42H2,1-2H3,(H,45,46)/t39-/m1/s1
InChI key
LVNGJLRDBYCPGB-LDLOPFEMSA-N
Application
- Injectable Composite Hydrogels Embedded with Gallium-Based Liquid Metal Particles for Solid Breast Cancer Treatment via Chemo-Photothermal Combination.: This article presents the use of DSPE in developing injectable composite hydrogels. These hydrogels are embedded with liquid metal particles to provide a dual-mode treatment approach combining chemotherapy and photothermal therapy for breast cancer (Lee et al., 2024).
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?