Przejdź do
P3275
1,2-Dipalmitoyl-rac-glycero-3-phosphoethanolamine
synthetic, ≥98%
Synonim(y):
1,2-Dihexadecanoyl-rac-glycero-3-phosphoethanolamine, rac-Phosphatidylethanolamine, 1,2-dipalmitoyl, DL-β,γ-Dipalmitoyl-α-cephalin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2330,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H74NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
691.96
UNSPSC Code:
51191904
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
227-142-8
Beilstein/REAXYS Number:
1730602
MDL number:
2330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(O)(=O)OCCN)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C37H74NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-36(39)43-33-35(34-45-47(41,42)44-32-31-38)46-37(40)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h35H,3-34,38H2,1-2H3,(H,41,42)
InChI key
SLKDGVPOSSLUAI-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)