Przejdź do
L2131
1-Stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
≥99%, powder
Synonim(y):
L-α-Lysophosphatidylcholine, stearoyl, Lysolecithin, stearoyl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
279,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1970,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H54NO7P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
523.68
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51191904
MDL number:
279,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
biological source
synthetic (organic)
assay
≥99%
form
powder
color
white
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C26H55NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-26(29)32-23-25(28)24-34-35(30,31)33-22-21-27(2,3)4/h25,28H,5-24H2,1-4H3,(H,30,31)
InChI key
ARQYPVZFUYHQFR-UHFFFAOYSA-N
Application
<ul>
<li><strong>Plant-derived phenolics inhibit the accrual of structurally characterised protein and lipid oxidative modifications: </strong> Demonstrates the role of 1-Stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine in preventing oxidative modifications in cellular membranes, pertinent to drug delivery systems and cell signaling studies (Soler-Cantero et al., 2012).</li>
</ul>
Biochem/physiol Actions
1-Stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (LPC, Lyso-PC) is used in the development of drug transdermal delivery devices such as liposomes and micelles.[1] It inhibits histone deacetylase 3 (HDAC3) activity and signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3) phosphorylation and exhibits anticancer activity in chronic myelogenous leukemia (CML) K562 cells.[2]
1-Stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (LPC, Lyso-PC) is used in the development of drug transdermal delivery devices such as liposomes and micelles.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)