Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 532,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1450,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4530,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8640,00 zł |
Informacje o tej pozycji
532,00 zł
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C40H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)46-36-38(37-48-50(44,45)47-35-34-41(3,4)5)49-40(43)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h38H,6-37H2,1-5H3/t38-/m1/s1
InChI key
KILNVBDSWZSGLL-KXQOOQHDSA-N
Application
- Effects induced by (6)-p-cymene ruthenium(II) complexes on Langmuir monolayers mimicking cancer and healthy cell membranes do not correlate with their toxicity.: This study investigates the interaction of ruthenium(II) complexes with Langmuir monolayers, including 1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, highlighting differences in behavior between cancerous and healthy cell membrane models (Wrobel et al., 2024).
- Cholesterol Changes Interfacial Water Alignment in Model Cell Membranes.: This study examines how cholesterol affects water alignment at the interface of model cell membranes that include 1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, offering insights into membrane biophysics (Orlikowska-Rzeznik et al., 2024).
- Impact of Lipid Composition on Vesicle Protein Adsorption: A BSA Case Study.: The impact of different lipid compositions, including 1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, on the adsorption of bovine serum albumin to vesicles is studied to understand protein-lipid interactions (Amarandi et al., 2024).
- Spatial Arrangement of the Drug Ibuprofen in a Model Membrane in the Presence of Lipid Rafts.: This paper investigates the arrangement of ibuprofen within model membranes containing lipid rafts and 1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, shedding light on drug-membrane interactions (Kashnik et al., 2024).
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?