Kluczowe dokumenty
N2040
2-NP
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-(1,8-naphthyridin-2-yl)-Phenol
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
solid
kolor
orange
rozpuszczalność
DMSO: ≥10 mg/mL
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
Oc1ccccc1-c2ccc3cccnc3n2
InChI
1S/C14H10N2O/c17-13-6-2-1-5-11(13)12-8-7-10-4-3-9-15-14(10)16-12/h1-9,17H
Klucz InChI
AYKMXKNVEUMLFQ-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)