Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 165,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 539,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClC6H3(NO2)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.55
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
210-578-8
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
165,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
powder
mp
105-106 °C (lit.)
functional group
nitro
SMILES string
Oc1ccc(cc1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4ClNO3/c7-5-3-4(8(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,9H
InChI key
BOFRXDMCQRTGII-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 105-106 °C (lit.) | mp 133-137 °C (lit.) |
| form powder | form solid |
| functional group nitro | functional group aldehyde, chloro |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?