Przejdź do
A2385
5-Azacytidine
≥98% (HPLC), powder, DNA methyltransferase inhibitor
Synonim(y):
5-Azacitidine, 4-Amino-1-(β-D-ribofuranosyl)-1,3,5-triazin-2(1H)-one, Ladakamycin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
474,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1040,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1600,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12N4O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.20
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
206-280-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
620461
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
474,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
5-Azacytidine, ≥98% (HPLC)
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
mp
226-232 °C (dec.) (lit.)
antibiotic activity spectrum
viruses
mode of action
DNA synthesis | interferes
originator
Celgene
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1=NC(=O)N(C=N1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C8H12N4O5/c9-7-10-2-12(8(16)11-7)6-5(15)4(14)3(1-13)17-6/h2-6,13-15H,1H2,(H2,9,11,16)/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
InChI key
NMUSYJAQQFHJEW-KVTDHHQDSA-N
Gene Information
General description
Chemical structure: nucleoside
5-Azacytidine is a chemical analog of cytidine. It functions as a hypomethylating agent. 5-Azacytidine is used to treat myelodysplastic syndrome (MDS).
Application
5-Azacytidine has been used:
  • for cell induction
  • to study its effects on bovine fetal mesenchymal stem cells (bfMSC)
  • to study its effects on human bone marrow stromal cells (hBMSCs)
  • to study its effects on and DNA methyltransferase 1 (DNMT1) and Ras protein activator like 1 (RASAL1) expression
  • to interfere with DNA methylation and histone acetylation
  • to determine its effects on the conversion of control fibroblasts
  • for optical coherence tomography (OCT) and fluorescein angiography (FA)
  • for the reactivation of Sal-like protein (SALL)3 expression
Biochem/physiol Actions
A potent growth inhibitor and cytotoxic agent; inhibits DNA methyltransferase, an important regulatory mechanism of gene expression, gene activation and silencing.
Causes DNA demethylation or hemi-demethylation, creating openings that allow transcription factors to bind to DNA and reactivate tumor suppressor genes.
Potent growth inhibitor and cytotoxic agent; inhibits DNA methyltransferase.
5-Azacytidine (Aza-CR) acts as a potential chemotherapeutic regimen for acute myelogenous leukemia.[1] This drug has an ability to selectively increase γ-globin synthesis. Therefore, 5-azacytidine is used in treating severe β-thalassemia. Aza-CR acts as a potential bacteriostatic, antitumor and mutagenic agent. In addition, it also exhibits various biological activity such as, immunosuppressive, antimitotic, radioprotective and virostatic effects.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound was developed by Celgene. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1911A12871045520
Azacitidine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1045520
Azacitidine
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
originator
Celgene
originator
-
originator
-
originator
-
Gene Information
human ... DNMT1(1786), DNMT3A(1788), DNMT3B(1789)
Gene Information
human ... DNMT1(1786), DNMT3A(1788)
Gene Information
human ... DNMT1(1786), DNMT3A(1788)
Gene Information
human ... DNMT1(1786), DNMT3A(1788)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.
Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.
Myogenic differentiation potential of mesenchymal stem cells derived from fetal bovine bone marrow
Okamura LH, et al.
Animal Biotechnology, 29(1), 1-11 (2018)
Functional striated muscle cells from non-myoblast precursors following 5-azacytidine treatment
Constantinides PG, et al.
Nature, 267(5609), 364-364 (1977)
Dexamethasone regulates EphA5, a potential inhibitory factor with osteogenic capability of human bone marrow stromal cells
Yamada T, et al.
Stem Cells International, 2016 (2016)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
A2385-250MG04061833350096
A2385-1G04061833350089
A2385-100MG04061833350072
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. I have purchased azacytidine 100 mg and was wondering if it can be dissolved in something else then in tissue culture medium and acetic acid:water as it is specified in the product sheet. I found that it can be dissolved in DMSO at 30 mg/ml.
    1 answer
    1. Yes, this product is soluble in DMSO. Further details on the preparation of a 5 micromolar working concentration from a 5 Molar freshly prepared stock solution in DMSO can be found in the publication "Cancer Res., 61, 6331-6334 (2001)" by A. Chetcuti et al.
      Helpful?
  2. Is Product A2385 soluble in DMSO?
    1 answer
    1. Yes it is soluble in DMSO. In the publication "Cancer Res., 61, 6331-6334 (2001)" by A. Chetcuti et al., there are further details on the preparation of a 5 micromolar working concentration from a 5 Molar freshly prepared stock solution in DMSO.
      Helpful?
  3. I just need to perform a purity assay on Product No. A2385 (5-Azacytidine). What would you recommend?
    1 answer
    1. We assay the purity of this product by HPLC. If you would like to obtain a copy of our HPLC parameters/method, please contact your local Sigma-Aldrich Technical Service group.
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. I need to perform an identity test on Product No. A2385 (5-Azacytidine). What would you recommend?
    1 answer
    1. This means that each lot is tested according to the list of tests (left hand column), and must meet or exceed the specifications (right hand column). HPLC. The elemental analyses for carbon and nitrogen content are identity tests (albeit not absolutely conclusive identity tests). I would say that the HPLC, using a previous lot of A2385 as a control sample, provides the best evidence for identity and purity.
      Helpful?
  6. What is Product No. A2385 (5-Azacytidine) used for?
    1 answer
    1. This nucleoside analog has been used variously as an antitumor agent and as a mutagenic agent.
      Helpful?
  7. What is the solution stability of Product No. A2385? That is, how should I store solutions of 5-Azacytidine?
    1 answer
    1. We generally don't recommend storing solutions, since it has such poor solution stability. In Cancer Res., 61, 6331-6334 (2001), A. Chetcuti et al. describe preparing a 5 micromolar working concentration from a 5 Molar freshly prepared stock solution in DMSO.