69964
MRS Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
Synonim(y):
Lactobacillus Agar according to DeMan, Rogosa and Sharpe
About This Item
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
Postać
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
agar, 12 g/L
dipotassium hydrogen phosphate, 2 g/L
D(+)-glucose, 20 g/L
magnesium sulfate (equivalent to 0.2 g/lheptahydrate), 0.1 g/L
manganous sulfate monhydrate, 0.05 g/L
meat extract, 5 g/L
sodium acetate, 5 g/L
triammonium citrate, 2 g/L
universal peptone, 10 g/L
yeast extract, 5 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Basic
metody
microbiological culture: suitable
pH końcowe
6.5±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
microbiology
przydatność
nonselective for Lactobacillus spp.
selective by low pH for Bifidobacterium spp.
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Cost-effective molecular biology method for lactobacilli detection is presented as an alternative to PCR-based methods.
Tradycyjne metody opierają się na morfologii, metodach barwienia, reakcjach enzymatycznych (metabolizm) i różnych mediach.
Traditional methods are based morphology, staining methods, enzyme reactions (metabolism) and diverse media.
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.